Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol 97%, ee 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L18555.06 L18555.14
L18555.06EA 71.7 EUR InStock
L18555.06 L18555.14
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol 97%, ee 98%
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol
Purity: 97% CAS No.: 57090-45-6 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 137°(279°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 2202928 Optical Rotation: -0.9°(neat) UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00135169


Formel: ClCH₂CHOHCH₂OH
Siedepunkt: 213 °C
Dichte: 1,322
Flash-Pt: 137 °C (279 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135169
CAS-Nummer: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge