Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(+)-3-Butin-2-ol ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L18880.03 L18880.06 L18880.MD
L18880.03EA 129 EUR InStock
L18880.03 L18880.06 L18880.MD
(R)-(+)-3-Butin-2-ol ≥99%
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 42969-65-3 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 3587272 Optical Rotation: +47° (neat) UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00211237


Formel: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C
Dichte: 0.891
Flash-Pt: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00211237
CAS-Nummer: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge