o-Toluolsulfonylchlorid 80%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L18983.06 L18983.14
L18983.06EA 74.4 EUR InStock
L18983.06 L18983.14
o-Toluolsulfonylchlorid 80%
o-Toluolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 133-59-5 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 10° Boiling Point: 154°/10mm Beilstein Reference: 973180 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00024874
Formel: C₇H₇ClO₂S
Siedepunkt: 154 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 10 °C
Dichte: 1,338
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024874
CAS-Nummer: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge