Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L19086.22 L19086.06 L19086.14
L19086.22EA 296 EUR InStock
L19086.22 L19086.06 L19086.14
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 174501-64-5 Molecular Formula: C8H15F6N2P Formula Weight: 284.19 Refractive Index: 1.4115 Melting Point: 8-10° Boiling Point: 350° Merck Reference: 14,1581 MDL No.: MFCD03093295


Formel: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284.18 g/mol
Siedepunkt: >350 °C
Melting Pt: 8…10 °C
Dichte: 1.365
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093295
CAS-Nummer: 174501-64-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge