Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin 99%, ee 99%, ChiPros®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L19121.03 L19121.06 L19121.14
L19121.03EA 52.3 EUR InStock
L19121.03 L19121.06 L19121.14
(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin 99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Purity: 99% CAS No.: 66399-30-2 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -30° Boiling Point: 76°/22mm Beilstein Reference: 6791614 Optical Rotation: -33° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03092999


Formel: C₈H₁₀FN
Siedepunkt: 76 °C (22 mmHg)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,030
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092999
CAS-Nummer: 66399-30-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge