2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L19140.03
L19140.03EA 74.9 EUR InStock
L19140.03
2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin 97%
2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin
Purity: 97% CAS No.: 261762-45-2 Molecular Formula: C7H6ClF2N Formula Weight: 177.58 Refractive Index: 1.5200
Formel: C₇H₆ClF₂N
MW: 177.58 g/mol
Siedepunkt: 207
Melting Pt: 73
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631449
CAS-Nummer: 261762-45-2
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge