Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2-Epoxy-3-methylbutan ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L19291.03 L19291.06
L19291.03EA 60.9 EUR InStock
L19291.03 L19291.06
1,2-Epoxy-3-methylbutan ≥98%
1,2-Epoxy-3-methylbutan
Purity: 98+% CAS No.: 1438-14-8 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.3915 Odour: Recognizable Boiling Point: 72-75° Beilstein Reference: 102418 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD02683501


Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 72…75 °C
Dichte: 0.815
Flash-Pt: –12 °C (10 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683501
CAS-Nummer: 1438-14-8
EINECS: 215-869-3
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge