Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamin 94%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L19412.06 L19412.03
L19412.06EA 117 EUR InStock
L19412.06 L19412.03
N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamin 94%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Purity: 94% CAS No.: 93102-05-7 Molecular Formula: C13H23NOSi Formula Weight: 237.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 76°/0.3mm Beilstein Reference: 4311216 MDL No.: MFCD00674005


Formel: C₁₃H₂₃NOSi
MW: 237.42 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 0.928
Flash-Pt: 66 °C (150 °F)
MDL Number: MFCD00674005
CAS-Nummer: 93102-05-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge