2-Chinolincarbonitril ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19427.03 L19427.06
L19427.03EA 37.2 EUR InStock
L19427.03 L19427.06
2-Chinolincarbonitril ≥97%
2-Chinolincarbonitril
Purity: 97% CAS No.: 1436-43-7 Molecular Formula: C10H6N2 Formula Weight: 154.17 Odour: Odourless Melting Point: 93-96° Boiling Point: 160°/23mm Beilstein Reference: 115213 MDL No.: MFCD00134341
Formel: C₁₀H₆N₂
Siedepunkt: 160 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 93…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134341
CAS-Nummer: 1436-43-7
EINECS: 215-865-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge