Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Benzoldithiol ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L19439.03 L19439.06
L19439.03EA 74.6 EUR InStock
L19439.03 L19439.06
1,3-Benzoldithiol ≥97%
1,3-Benzoldithiol
Purity: 97% CAS No.: 626-04-0 Molecular Formula: C6H6S2 Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.6625 Odour: Stench Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 1634412 MDL No.: MFCD00004842


Formel: C₆H₆S₂
MW: 142.25 g/mol
Siedepunkt: 244 °C
Melting Pt: 27
Dichte: 1.24
Flash-Pt: >112 °C (234 °F)
MDL Number: MFCD00004842
CAS-Nummer: 626-04-0
EINECS: 210-925-3
UN: 3335
ADR: 9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge