6-Chlorpicolinsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19448.06
L19448.06EA 109 EUR InStock
L19448.06
6-Chlorpicolinsäure ≥98%
6-Chlorpicolinsäure
Purity: 98% CAS No.: 4684-94-0 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: 194° Beilstein Reference: 115849
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155390
CAS-Nummer: 4684-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge