Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L19562.03 L19562.06
L19562.03EA 43.1 EUR InStock
L19562.03 L19562.06
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) 97%
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Purity: 97% CAS No.: 71-44-3 Molecular Formula: C10H26N4 Formula Weight: 202.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-30° Boiling Point: 150°/5mm Beilstein Reference: 1751791 Merck Reference: 14,8743 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008215
Formel: C₁₀H₂₆N₄
Siedepunkt: 150 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 28…30 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00008215
CAS-Nummer: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8743
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge