3-Amino-2-nitropyridin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19619.06
L19619.06EA 96 EUR InStock
L19619.06
3-Amino-2-nitropyridin 97%
3-Amino-2-nitropyridin
Purity: 97% CAS No.: 13269-19-7 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 191-193° Beilstein Reference: 124467
Formel: C₅H₅N₃O₂
MW: 139.11 g/mol
Melting Pt: 191…193 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044102
CAS-Nummer: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge