Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, (max. 3% H₂O) 98+% (Trockengewicht)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L19763.04 L19763.09 L19763.18
L19763.04EA 48.1 EUR InStock
L19763.04 L19763.09 L19763.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, (max. 3% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 143314-16-3 Molecular Formula: C6H11BF4N2 Formula Weight: 197.98 Flash Point: None Refractive Index: 1.4100 Melting Point: 15° MDL No.: MFCD00216668


Formel: C₆H₁₁BF₄N₂
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 15 °C
Dichte: 1,280
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216668
CAS-Nummer: 143314-16-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge