3-Cyan-4-methylpyridin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19769.03 L19769.06 L19769.14
L19769.03EA 37.7 EUR InStock
L19769.03 L19769.06 L19769.14
3-Cyan-4-methylpyridin ≥97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 5444-01-9 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Odour: Characteristic Melting Point: 41-44° Boiling Point: 108-111°/20mm Beilstein Reference: 112016 MDL No.: MFCD00234272
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 108…111 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 41…44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234272
CAS-Nummer: 5444-01-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge