3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19775.03 L19775.06
L19775.03EA 42.2 EUR InStock
L19775.03 L19775.06
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure ≥98%
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 179113-90-7 Molecular Formula: C7H6BF3O3 Formula Weight: 205.93 Melting Point: ca 80° Beilstein Reference: 7531456
Formel: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205.93 g/mol
Melting Pt: ∼ 80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320697
CAS-Nummer: 179113-90-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge