2-Methyl-2-propanyl-(6-aminohexyl)carbamat 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L19948.03 L19948.06 L19948.14
L19948.03EA 47.6 EUR InStock
L19948.03 L19948.06 L19948.14
2-Methyl-2-propanyl-(6-aminohexyl)carbamat 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98% CAS No.: 51857-17-1 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2 Formula Weight: 216.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 106-110°/0.3mm Beilstein Reference: 2089264 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00671489
Formel: C₁₁H₂₄N₂O₂
Siedepunkt: 106…110 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 0,965
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671489
CAS-Nummer: 51857-17-1
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge