4-(Brommethyl)phenylboronsäure tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L19953.03 L19953.06
L19953.03EA 89 EUR InStock
L19953.03 L19953.06
4-(Brommethyl)phenylboronsäure tech. 85%, technische Qualität
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Purity: 85% CAS No.: 68162-47-0 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: ca 145-150° Beilstein Reference: 3030979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01318113
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214.85
Melting Pt: ∼ 145…150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318113
CAS-Nummer: 68162-47-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge