2-Acetamido-5-aminopyridin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L20004.03
L20004.03EA 42.1 EUR InStock
L20004.03
2-Acetamido-5-aminopyridin 98%
2-Acetamido-5-aminopyridin
Purity: 98% CAS No.: 29958-14-3 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 144-154° Beilstein Reference: 128346
Formel: C₇H₉N₃O
Melting Pt: 144…154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160311
CAS-Nummer: 29958-14-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge