5-Amino-2-brompyridin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L20008.06 L20008.14
L20008.06EA 111 EUR InStock
L20008.06 L20008.14
5-Amino-2-brompyridin 97%
5-Amino-2-brompyridin
Purity: 97% CAS No.: 13534-97-9 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 109102
Formel: C₅H₅BrN₂
Melting Pt: 75…79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646116
CAS-Nummer: 13534-97-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge