4-Chlornicotinsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L20029.03 L20029.06
L20029.03EA 81.4 EUR InStock
L20029.03 L20029.06
4-Chlornicotinsäure ≥97%
4-Chlornicotinsäure
Purity: 97% CAS No.: 10177-29-4 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 9255849
Formel: C₆H₄ClNO₂
Melting Pt: ∼ 165 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128860
CAS-Nummer: 10177-29-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge