Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Iodo-3-methylpyridine 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L20047.03 L20047.06
L20047.03EA 52.1 EUR InStock
L20047.03 L20047.06
2-Iodo-3-methylpyridine 97%
2-Iodo-3-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 22282-58-2 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Storage Temperature: -30°C to -10°C Refractive Index: 1.6250 Boiling Point: 80°/0.3mm Beilstein Reference: 5328169 MDL No.: MFCD04039350


Formel: C₆H₆IN
Siedepunkt: 80 °C (0,3 mmHg)
MDL Number: MFCD04039350
CAS-Nummer: 22282-58-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge