2,3,5-Trifluorisonicotinsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L20050.06
L20050.06EA 231 EUR InStock
L20050.06
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure ≥97%
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
Purity: 97% CAS No.: 675602-91-2 Molecular Formula: C6H2F3NO2 Formula Weight: 177.08 Melting Point: 108-112° MDL No.: MFCD03840205
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Melting Pt: 108…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840205
CAS-Nummer: 675602-91-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge