4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L20105.03 L20105.06
L20105.03EA 60.8 EUR InStock
L20105.03 L20105.06
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 96% CAS No.: 176976-42-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD03094999
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094999
CAS-Nummer: 176976-42-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge