Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Dimethylamino)piperidine 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L20176.06 L20176.14
L20176.06EA 102 EUR InStock
L20176.06 L20176.14
4-(Dimethylamino)piperidine 97%
4-(Dimethylamino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 50533-97-6 Molecular Formula: C7H16N2 Formula Weight: 128.22 Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 1190 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00023144


Formel: C₇H₁₆N₂
Siedepunkt: 187 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023144
CAS-Nummer: 50533-97-6
EINECS: 256-617-2
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge