(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L20182.06 L20182.14
L20182.06EA 73.5 EUR InStock
L20182.06 L20182.14
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid ≥98%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol Hydrochlorid
Purity: 98+% CAS No.: 32673-41-9 Molecular Formula: C4H6N2O.HCl Formula Weight: 134.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 3562041 MDL No.: MFCD00012697
Formel: C₄H₇ClN₂O
MW: 134.57 g/mol
Melting Pt: 104…108 °C
MDL Number: MFCD00012697
CAS-Nummer: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge