3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L20196.06 L20196.14
L20196.06EA 40 EUR InStock
L20196.06 L20196.14
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile
Purity: 99% CAS No.: 10154-75-3 Molecular Formula: C9H9NO2S Formula Weight: 195.24 Odour: Odourless Melting Point: 94-96° Beilstein Reference: 2051019 MDL No.: MFCD00047798
Formel: C₉H₉NO₂S
Melting Pt: 94…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047798
CAS-Nummer: 10154-75-3
EINECS: 233-424-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge