Tributylvinylzinn 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L20215.03 L20215.06 L20215.14
L20215.03EA 49.9 EUR InStock
L20215.03 L20215.06 L20215.14
Tributylvinylzinn 96%
Tributylvinylzinn
Purity: 96% CAS No.: 7486-35-3 Molecular Formula: C14H30Sn Formula Weight: 317.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 104-106°/3.5mm Beilstein Reference: 3537662 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009421
Formel: C₁₄H₃₀Sn
Siedepunkt: 104…106 °C (3,5 mmHg)
Dichte: 1,085
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009421
CAS-Nummer: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge