(S)-(-)-1-(4-Fluorphenyl)ethylisocyanat 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L20231.03
L20231.03EA 116 EUR InStock
L20231.03
(S)-(-)-1-(4-Fluorphenyl)ethylisocyanat 95%
(S)-(-)-1-(4-Fluorphenyl)ethylisocyanat
Purity: 95% CAS No.: 745783-74-8 Molecular Formula: C9H8FNO Formula Weight: 165.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4980 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD05664076
Formel: C₉H₈FNO
MDL Number: MFCD05664076
CAS-Nummer: 745783-74-8
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge