Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cer(III)trifluormethansulfonat 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L20251.06 L20251.14
L20251.06EA 74.3 EUR InStock
L20251.06 L20251.14
Cer(III)trifluormethansulfonat 98%
Cer(III)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 76089-77-5 Molecular Formula: C3CeF9O9S3 Formula Weight: 587.33 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02093899


Formel: C₃CeF₉O₉S₃
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1,7
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093899
CAS-Nummer: 76089-77-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge