Samarium(III)trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L20253.06 L20253.14
L20253.06EA 64.4 EUR InStock
L20253.06 L20253.14
Samarium(III)trifluormethansulfonat 98%
Samarium(III)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 52093-28-4 Molecular Formula: Sm(SO3CF3)3 Formula Weight: 597.56 MDL No.: MFCD00192431
Formel: C₃F₉O₉S₃Sm
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192431
CAS-Nummer: 52093-28-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge