4-tert-Butylbenzylamin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L20394.06 L20394.14
L20394.06EA 64.5 EUR InStock
L20394.06 L20394.14
4-tert-Butylbenzylamin 98%
4-tert-Butylbenzylamin
Purity: 98% CAS No.: 39895-55-1 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.26 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 124°/16mm Beilstein Reference: 2961797 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00040754
Formel: C₁₁H₁₇N
Siedepunkt: 124 °C (16 mmHg)
Dichte: 0,927
Flash-Pt: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040754
CAS-Nummer: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge