Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyanamid 50% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L20448.0B L20448.22 L20448.30
L20448.0BEA 153 EUR InStock
L20448.0B L20448.22 L20448.30
Cyanamid 50% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Cyanamide
CAS No.: 420-04-2 Molecular Formula: CH2N2 Formula Weight: 42.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: None Refractive Index: 1.3980 Odour: Odourless pH: 4.2 Beilstein Reference: 1732569 Merck Reference: 14,2684 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00007572


Formel: CH₂N₂
MW: 42.04 g/mol
Dichte: 1.06
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007572
CAS-Nummer: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
UN: 2922
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2684
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge