Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Safety collection containers for fluorescent tubes, LSB

Lieferant: LACONT UMWELTTECHNIK

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

L13-2001-A L13-1001-A L13-2003-A L13-1003-A L13-2004-A
LACOL13-2001-AEA 0 EUR InStock
LACOL13-2001-A LACOL13-1001-A LACOL13-2003-A LACOL13-1003-A LACOL13-2004-A
Safety collection containers for fluorescent tubes, LSB
Möbel Lagerschränke
Safety collection container for fluorescent tube. Container has corrosion protection by priming and painting or hot-dip galvanising.

  • Construction of 3 mm sheet steel
  • Ground clearance through feet 100 mm
  • Safe transport
  • Four crane eyelets as standard
  • LSB-DT with lockable lid

Type LSB-T and LSB-DT with lockable door on the front side.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge