Sicherheitstransportbehälter
Lieferant: LACONT UMWELTTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L15-5010-A L15-5011-A L15-5012-A L15-5013-A L15-5014-A
LACOL15-5010-AEA 0 EUR InStock
LACOL15-5010-A LACOL15-5011-A LACOL15-5012-A LACOL15-5013-A LACOL15-5014-A
Sicherheitstransportbehälter
Transportbehälter Transportbehälter
Behälter und Stülpdeckel beide aus PE, mit Metallklammern zum Verschließen.
Geeignet für den Transport gefährlicher Güter wie Farben und Spraydosen.
Zertifizierungen: Entspricht ADR, RID, IMDG.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge