Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pallets and sumps for drums, CW

Lieferant: LACONT UMWELTTECHNIK

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

P65-2001-A P65-2002-A P65-2003-A P65-2004-A P65-2005-A P65-1001-A P65-1002-A P65-1003-A P65-1004-A P65-1005-A
LACOP65-2001-AEA 0 EUR InStock
LACOP65-2001-A LACOP65-2002-A LACOP65-2003-A LACOP65-2004-A LACOP65-2005-A LACOP65-1001-A LACOP65-1002-A LACOP65-1003-A LACOP65-1004-A LACOP65-1005-A
Pallets and sumps for drums, CW
Fasslager
These pallets and sumps made from 3 mm sheet steel are ideal for the storage of water-endangering and flammable liquids.

  • Removable galvanised grid
  • Ground clearance 100 mm for internal transport
  • Corrosion protection by primer coating and painting or by fire-galvanised sheet steel

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge