Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35 37 36
LAMA35EA 8.3 EUR InStock
LAMA35 LAMA37 LAMA36
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Mit innere Kappe ausgestattet
  • Neigung der Schultern garantiert eine komplette Leerung
  • Für Lebensmittel
Geeignete für die Lagerung von dichten Flüssigkeiten, Granulaten und Pulvern. Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Befüllen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge