Flaschen, PE, rechteckig, mit Schraubverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
635
LAMA635EA 6 EUR InStock
LAMA635
Flaschen, PE, rechteckig, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
Diese graduierte HDPE-Flasche eignet sich für die Lagerung von dichten Flüssigkeiten, Granulaten und Pulvern.
  • Schraubverschluss mit Einmalsiegel
  • Für Nahrungsmittel geeignet
  • Neigung der Schultern garantiert eine komplette Leerung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge