Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wasserbäder, Edelstahl, Hydro-Serie

Lieferant: LAUDA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

L002902 L002900 L002901 L002903 L002904 L002905 L002906 L002907
LAUDL002902EA 1200 EUR InStock
LAUDL002902 LAUDL002900 LAUDL002901 LAUDL002903 LAUDL002904 LAUDL002905 LAUDL002906 LAUDL002907
Wasserbäder, Edelstahl, Hydro-Serie
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Einfach zu bedienende Wasserbäder. Arbeitstemperaturbereich 25 bis 100 °C.

  • TFT Display mit übersichtlicher Anzeige aller Prozessdaten
  • Einstellung und Anzeige von Temperaturwerten in Schritten von 0.1°C
  • Einstellung der Zeitwerte des Timers in Stunden (h) und Minuten (min)
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Digitale Sollwerteinstellung
  • Einstellbare Auslösepunkte für Über- und Untertemperaturalarm bis max. ±10 K
  • Temperaturanzeige von °C in °F umschaltbar
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Optischer und akustischer Alarm bei niedrigem Niveau, Über-/Untertemperatur
  • sowie Fühlerbruch/-kurzschluss
  • Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers

Hydrobäder mit drei anwendungsspezifischen Timerfunktionen. Die Bäder haben ein praktisches Ablassventil. Das Innere des Bades, Deckel, Siebplatte und Heizelement ist aus Edelstahl. Der Edelstahldeckel ist doppelwandig und hat eine Innenwölbung, er isoliert und speichert die Wärme und verhindert das Abtropfen von Kondensat in die Gefäße.

Die Modelle H 8 A und H 16 A verfügen über ein integriertes Zirkulationssystem zur Verbesserung der räumlichen Temperaturstabilität.

Lieferumfang: Auslieferung standardmäßig mit Deckel und perforiertem Tablett.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge