Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Heat Transfer Liquids, Kryo 70 A

Lieferant: LAUDA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


LZB131 LZB231 LZB331
LAUDLZB131EA 0 EUR InStock
LAUDLZB131 LAUDLZB231 LAUDLZB331
Heat Transfer Liquids, Kryo 70 A
Flüssigkeiten für Umwälzbäder
Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.

  • Chemically inert and environmentally friendly synthetic silicone oil
  • Low viscosity, ideal for temperatures below 0 °C
  • Thermally stabilised, for use at temperatures above 200 °C
  • Non corrosive
  • Solidifying point is −100 °C

Zertifizierungen: Conforms with REACH and RoHs.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge