Nano ventilated enclosures, Xpert®
Lieferant: LABCONCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3887462 3887221 3887421 3887521 3888562 3887662 3887562 3887262
LBCP3887462EA 0 EUR InStock
LBCP3887462 LBCP3887221 LBCP3887421 LBCP3887521 LBCP3888562 LBCP3887662 LBCP3887562 LBCP3887262
Nano ventilated enclosures, Xpert®
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Abzugsschränke
In nanoparticle manipulation and dry powder chemical handling, enclosures keep hazardous powders and particulates contained. Room air is pulled into the enclosure from the front, flows to the baffle, and finally passes through a ULPA exhaust filter (99,999% efficient on particles 0,12 μm in size) before returning to the laboratory or cleanroom.
  • Built-in ioniser neutralises static charge on interior surfaces by emitting ions into the airstream, which reduces weighing errors and the attraction of powders to surfaces
  • ULPA filter is top-accessible for leak
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..