Dry evaporation systems, N₂/48, RapidVap®
Lieferant: LABCONCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7910013 7482100 7482200
LBCP7910013EA 22600 EUR InStock
LBCP7910013 LBCP7482100 LBCP7482200
Dry evaporation systems, N₂/48, RapidVap®
Verdampfer Zentrifugalverdampfer
This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
  • Nitrogen blow down reduces partial pressure directly over the liquid to speed up the evaporation
  • Nitrogen may be introduced to 2, 4, 6 or 8 clusters of 6 sample tubes
  • Microprocessor-controlled 1000-watt dry block heating system supplies a controlled amount of heat up to 100 °C
  • Two-way RS232 link to allow remote control of functions from a user-supplied personal computer
The system may be used to prepareMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..