Gefriertrockner, Tischgerät FreeZone®
Lieferant: LABCONCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7949030 7949060
LBCP7949030EA 7880 EUR InStock
LBCP7949030 LBCP7949060
Gefriertrockner, Tischgerät FreeZone®
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Der FreeZone® Tischgefriertrockner bietet ein kompaktes System zum Vorgefrieren von Proben für die anschließende Lyophilisation.
  • 1/2 HP FCKW/CFKW Gefriersystem kühlt Proben zur Weiterverarbeitung auf bis zu −40 °C
  • Die grün leuchtende LED zeigt das Erreichen der Betriebstemperatur an
  • Netzschalter rechtsseitig installiert
  • Einziehbarer Ablassschlauch linksseitig installiert
Temperaturbereich: − 20 °C bis − 42°C
Zertifizierungen: UL geprüft.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge