Schraubkupplungen für Gewinderohre
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01321514 01321518 01321525 01321532
LENZ01321514EA 34.5 EUR InStock
LENZ01321514 LENZ01321518 LENZ01321525 LENZ01321532
Schraubkupplungen für Gewinderohre
Fittings und Verbinder
Connectors, made of PBT, red with integrated silicone (VMQ)-PTFE sealing.
  • For flexible connection of two DIN glass threads
  • Heat resistant from –45 to +180 °C
  • Extremely leak tight
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge