Dichtungen aus Silikongummi, Septen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01341214 01341618 01342225 01342932 01344245
LENZ01341214EA 132 EUR InStock
LENZ01341214 LENZ01341618 LENZ01342225 LENZ01342932 LENZ01344245
Dichtungen aus Silikongummi, Septen
Septen
Silicone, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Flexible
For piercing, for screw caps with bore.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge