Two-Neck Round-Bottom Flasks
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
03203137 03204149 03204158 03204170 03204173 03204449 03204458 03204470 03204473 03204479 03204137 03203149 03203158 03203170 03203237 03203249 03203258 03203270
LENZ03203137EA 27.7 EUR InStock
LENZ03203137 271-1426 271-1428 271-1430 201-1411 271-1427 271-1429 271-1431 LENZ03204473 LENZ03204479 271-1424 LENZ03203149 LENZ03203158 LENZ03203170 LENZ03203237 LENZ03203249 LENZ03203258 LENZ03203270
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Kolben Rundkolben
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge