Stickstoff-Empfänger (Schlenk-Kolben), mit PTFE-Nadelventilhahn
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
03360622 03360628 03360858 03360837 03360828 03360849 03360870
LENZ03360622EA 64.8 EUR InStock
LENZ03360622 LENZ03360628 LENZ03360858 LENZ03360837 LENZ03360828 LENZ03360849 LENZ03360870
Stickstoff-Empfänger (Schlenk-Kolben), mit PTFE-Nadelventilhahn
Kolben Stickstoffkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Kegelschliff, PTFE-Nadelventilhahn und Beschriftungsschild.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge