Stickstoffempfänger (Schlenk-Röhrchen)
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
03370622 03370637 03370628 03370822 03370813 03370828 03370837 03370849
LENZ03370622EA 70.8 EUR InStock
LENZ03370622 LENZ03370637 LENZ03370628 LENZ03370822 LENZ03370813 LENZ03370828 LENZ03370837 LENZ03370849
Stickstoffempfänger (Schlenk-Röhrchen)
Kolben Stickstoffkolben
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung bei relativ hoher Temperaturwechselbeständigkeit
Mit 14/23 Normschliff-Verbinder/Kegel und PTFE-Nadelventil mit Schlaucholive.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge