Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
04172814 04174914 04175814 04177014 04172811 04173711 04173714 04172211
201-1125EA 78.7 EUR InStock
201-1125 201-1127 201-1128 201-1129 201-1124 271-5123 201-1126 LENZ04172211
Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
DURAN® Borosilikatglas 3.3, mit massivem PTFE-Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Cylindrical shape. With standard ground joint cone and socket. Clearly visible white divisions for approximate volume reading.
DIN ISO 4800
Zertifizierungen: DIN ISO 4800
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge