Destillationskolonnen, Hempel
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
05115201 05115303 05115304 05115503 05115504 05115301 05117304 05115804 05115803 05117201 05117301 05117504 05117804
271-3211EA 33.8 EUR InStock
271-3211 201-0350 201-3213 LENZ05115503 271-3214 201-3212 LENZ05117304 LENZ05115804 LENZ05115803 LENZ05117201 LENZ05117301 LENZ05117504 LENZ05117804
Destillationskolonnen, Hempel
Destillationsbauteile Destillationskolonnen
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Kondensieren von Dämpfen, mit Kühlschlange und Kühlmantel. Normschliff-Kegel und -Mantel. Wasserversorgung über Kunststoffanschlüsse mit 8 mm Außen-Ø und GL-Gewindeanschluss.
DIN 12593
Zertifizierungen: DIN 12593
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge